Stampa…
α-Bromo-3,4-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
D2627-25G D2627-5G
TCIAD2627-25GEA 212 EUR
TCIAD2627-25G TCIAD2627-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207.02 g/mol
Punto di ebollizione: 61°C
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00009889
CAS Number: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc94afbb765c9a491ad79b0062254338d77305b5&vid=6680b407a23e6c25f6329b8683ebb2b0679ccfab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %