Stampa…
α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0209-25G F0209-5G
TCIAF0209-25GEA 59 EUR
TCIAF0209-25G TCIAF0209-5G
α-Bromo-2-fluorotoulene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-fluorotoulene
Formula: C₇H₆BrF
Punto di ebollizione: 115°C
Densità: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00000324
CAS Number: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8cdf36ed35740b4794027d0559660447bfceec2&vid=a2d437a8c27923d4ff96e3b4efc29c2db65d3699&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %