Stampa…
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2597-25G D2597-5G
TCIAD2597-25GEA 108 EUR
TCIAD2597-25G TCIAD2597-5G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Punto di ebollizione: 186 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,609 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
MDL Number: MFCD00009897
CAS Number: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07fd907811935cbdf3c01fe82ac595c091c8536&vid=602b0a71e25a71b21a23227fa87de6644ae3a377&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %