Stampa…
Pentafluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0809-1G P0809-25G P0809-5G
TCIAP0809-1GEA 16 EUR
TCIAP0809-1G TCIAP0809-25G TCIAP0809-5G
Pentafluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Pentafluorobenzyl bromide
Formula: (C₆F₅)CH₂Br
Punto di ebollizione: 176°C
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 83°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000299
CAS Number: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d8990d9350210c7eecdad657f210818e80be&vid=2f6c65e6cb425790ce46264d155ba84c753ec39b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %