Stampa…
2-Bromo-5-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-methylbenzene
B1427-25G B1427-250G
TCIAB1427-25GEA 26 EUR
TCIAB1427-25G TCIAB1427-250G
2-Bromo-5-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-chlorotoluene
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 100°C
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00000602
CAS Number: 14495-51-3
EINECS: 238-503-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8012c2bc28cc2acd5bbe9fa046bda161500937fa&vid=46e9423ed7fdd608940ad387e2fa9e4ecdbceb18&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %