Stampa…
4-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
B3042-25G B3042-5G
TCIAB3042-25GEA 136 EUR
TCIAB3042-25G TCIAB3042-5G
4-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
4-Bromobenzyl chloride
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 236°C
Punto di fusione: 40…41 °C
MDL Number: MFCD00040867
CAS Number: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb78fd952a4bd26213b2bcf6d3e055d0ee066d22&vid=e667da66176a2e49a4a74a7dfb02681ab36b950f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C