Stampa…

2-Bromo-6-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-methylbenzene

B2032-25G B2032-5G
TCIAB2032-25GEA 72 EUR
TCIAB2032-25G TCIAB2032-5G
2-Bromo-6-chlorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-chlorotoluene
Formula: C₇H₆BrCl
Peso molecolare: 205.48 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00061121
CAS Number: 62356-27-8
EINECS: 263-520-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10cb249ad3bd87d21aafab4eefbdf2c5e08bb1b&vid=7f65d7f11f9ef5692b5a9eb2a38c255d081fd255&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR