3-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
B2213-25G
B2213-5G
TCIAB2213-25GEA
85
EUR
TCIAB2213-25G
TCIAB2213-5G
3-Bromobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
3-Bromobenzyl chloride
Formula:
C₇H₆BrCl Peso molecolare: 205,48 g/mol Punto di ebollizione: 118 - 119 °C (18 -rr) Punto di fusione: 32,5 °C Densità: 1,608 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00040865 CAS Number: 932-77-4 UN: 3265 ADR: 8,III |
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |