Stampa…

α-Bromo-3-chlorotoulene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene

C1105-25G C1105-5G
TCIAC1105-25GEA 71 EUR
TCIAC1105-25G TCIAC1105-5G
α-Bromo-3-chlorotoulene ≥95.0% (by GC)
α-Bromo-3-chlorotoulene
Formula: C₇H₆BrCl
Peso molecolare: 205,48 g/mol
Punto di ebollizione: 109°C
Punto di fusione: 17,5 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000597
CAS Number: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&vid=7b5d6007b47a05b2d18842e2db1c1f74cf33d43c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR