Stampa…

4-Bromotoluene ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B0661-25G B0661-500G B0661-100G
TCIAB0661-25GEA 31 EUR
TCIAB0661-25G TCIAB0661-500G TCIAB0661-100G
4-Bromotoluene ≥99.0% (by GC)
4-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 184°C
Punto di fusione: 24…27 °C
Densità: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000109
CAS Number: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bfff899c2ae74501b4ba8a41c556ba48f882259&vid=0382cf87239f26e08163d63226685b14caceb70f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR