Stampa…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
B1727-100G B1727-25G
TCIAB1727-100GEA 49 EUR
TCIAB1727-100G TCIAB1727-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥96.0% (by GC)
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Punto di ebollizione: 228°C
Punto di fusione: 15,5 °C
Densità: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 97°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000108
CAS Number: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29fc420c81fcd7fd3a50ac4ed47d4305ff3c6855&vid=30a0c2844aba419d371b85ab3e0e8334ac9fb6ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %