Stampa…
α,4-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
B1002-25G B1002-500G B1002-100G
TCIAB1002-25GEA 22 EUR
TCIAB1002-25G TCIAB1002-500G TCIAB1002-100G
α,4-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
α,4-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 129 - 130 °C (18 -rr)
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000179
CAS Number: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c67ec2e3e037e5d0114e18661b170e0be1a808e&vid=76ad614d4eec886e91cbc7ec6d390042cf67bf1e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency