Stampa…
3-Bromotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B0660-25G B0660-500G B0660-100G
TCIAB0660-25GEA 27 EUR
TCIAB0660-25G TCIAB0660-500G TCIAB0660-100G
3-Bromotoluene ≥98.0% (by GC)
3-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 183,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 59°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000085
CAS Number: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa49b635ab32e31ed9b92043b764e96d6a31f7f&vid=b87f98f096a523f07360639d96b42184631ca947&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %