Stampa…
α,3-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1570-25G B1570-5G
TCIAB1570-25GEA 63 EUR
TCIAB1570-25G TCIAB1570-5G
α,3-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
α,3-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000176
CAS Number: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc048cf519e13416e7c7ef445132493260363d10&vid=8fb90de53fb1961f3525cf33b9cc52501f402cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency