Stampa…
2-Bromotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0659-25G B0659-500G
TCIAB0659-25GEA 19 EUR
TCIAB0659-25G TCIAB0659-500G
2-Bromotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Punto di ebollizione: 181°C
Punto di fusione: -26°C
Densità: 1,4192 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000068
CAS Number: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c38514cc6d5e2d6b9d3c7e56fa061f7d9db67b86&vid=8b68389ad9ec16efe2d6fc43e67919d09b15877d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %