1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
B1428-25G
B1428-5G
TCIAB1428-25GEA
146
EUR
TCIAB1428-25G
TCIAB1428-5G
1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-ethylbenzene
Formula:
C₈H₉Br Peso molecolare: 185,06 g/mol Punto di ebollizione: 199°C Punto di fusione: –67,3 °C Densità: 1,3589 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000077 CAS Number: 1973-22-4 EINECS: 217-823-8 ADR: 9,III |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...