Stampa…
α,2-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1514-25G D1514-5G
TCIAD1514-25GEA 59 EUR
TCIAD1514-25G TCIAD1514-5G
α,2-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 253 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 34 °C
Densità: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000173
CAS Number: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&vid=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %