Stampa…
Methyl-3-pentenoate ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1210-25ML P1210-5ML
TCIAP1210-25MLEA 258 EUR
TCIAP1210-25ML TCIAP1210-5ML
Methyl-3-pentenoate ≥90.0% (by GC)
Methyl-3-pentenoate
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 138°C
Flash Pt: 24°C
MDL Number: MFCD00191576
CAS Number: 818-58-6
EINECS: 212-453-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&vid=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %