Stampa…

3,5-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene

D3376-25G D3376-5G
TCIAD3376-25GEA 107 EUR
TCIAD3376-25G TCIAD3376-5G
3,5-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 246°C
MDL Number: MFCD00013528
CAS Number: 1611-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d34fe65afda93372d4eab09ff27c106bcfbb30&vid=46763448cf6702a54364cbcea777c61b34902079&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR