Stampa…
(3-Bromopropyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-phenylpropane
B1237-25G B1237-500G B1237-100G
TCIAB1237-25GEA 19 EUR
TCIAB1237-25G TCIAB1237-500G TCIAB1237-100G
(3-Bromopropyl)benzene ≥97.0% (by GC)
(3-Bromopropyl)benzene
Formula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 129°C
Densità: 1,3003 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000257
CAS Number: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99cd433d5b916d0de80fa3f79d0af558ce61a3a5&vid=14911328f8d84ec81bb46aac3bdab3d0c57a3cd3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %