Stampa…
Phenethyl bromide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
B0594-25G B0594-500G B0594-100G
TCIAB0594-25GEA 17 EUR
TCIAB0594-25G TCIAB0594-500G TCIAB0594-100G
Phenethyl bromide ≥98.0% (by GC)
Phenethyl bromide
Formula: BrCH₂CH₂C₆H₅
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000240
CAS Number: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1e02460a0ad524b7db76d2c91b1000373c8668&vid=77f0dd7593c12fc92c78f84aa49717d00d1600a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %