Stampa…
Allylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
P0609-25ML P0609-100ML
TCIAP0609-25MLEA 43 EUR
TCIAP0609-25ML TCIAP0609-100ML
Allylbenzene ≥98.0% (by GC)
Allylbenzene
Formula: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: < –40 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 33°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008651
CAS Number: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&vid=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %