Stampa…
4-Allylveratrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Allylveratrole, Eugenol methyll ether, 4-Prop-2-enylveratrole, 4-Allyl-1,2-Dimethoxybenzene, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Methyl eugenol, Eugenol methyl ether, Methyleugenol
D1360-25ML D1360-500ML
TCIAD1360-25MLEA 16 EUR
TCIAD1360-25ML TCIAD1360-500ML
4-Allylveratrole ≥98.0% (by GC)
4-Allylveratrole
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008652
CAS Number: 93-15-2
EINECS: 202-223-0
Merck Index: 14,06073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c733f2f3fe0bfbeffb460c04e39c2358b63c29d&vid=f99b67b4c4f49820c56c48f6a977b0c47edcf329&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %