Stampa…
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
T1102-25G T1102-500G
TCIAT1102-25GEA 25 EUR
TCIAT1102-25G TCIAT1102-500G
1,2,3-Trimethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
1,2,3-Trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 235°C
Punto di fusione: 43…45 °C
Densità: 1,1118 g/cm³ (45 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008358
CAS Number: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5855476dccfd97dbb2079af9b946d864583a75cb&vid=97e8c4b4a51de32c73b01c1049fe0a0d04a5e54b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency