Stampa…
1,4-Dimetossibenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
D0629-25G D0629-500G
TCIAD0629-25GEA 16 EUR
TCIAD0629-25G TCIAD0629-500G
1,4-Dimetossibenzene ≥99.0% (by GC)
1,4-Dimetossibenzene
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 212°C
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008401
CAS Number: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb39aea87d4d9e5d69a9d69b8bf6d2763be0de95&vid=b51f792e191b1fbe2c734fcf56068c68c590b0f9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency