Stampa…
1,3-Dimethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Resorcinol dimethyl ether
D0628-25G D0628-500G D0628-100G
TCIAD0628-25GEA 18 EUR
TCIAD0628-25G TCIAD0628-500G TCIAD0628-100G
1,3-Dimethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
1,3-Dimethoxybenzene
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 217°C
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008384
CAS Number: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627503d26cad73a77d9ec52261edddf45fbb779f&vid=c5a513763aa252a5017bf3b2a2abc51910a360e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %