Stampa…
Veratrolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
D0627-25G D0627-500G D0627-100G
TCIAD0627-25GEA 19 EUR
TCIAD0627-25G TCIAD0627-500G TCIAD0627-100G
Veratrolo ≥99.0% (by GC)
Veratrolo
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 207°C
Punto di fusione: 19…21 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008357
CAS Number: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 14,09956
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a91b4787d9319707ae09ec9c81442a742451513&vid=0577c3913971ee04060b78057f82d18525e7e169&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 21.0 to 23.0 deg-C