Stampa…

1,2-Diethoxybenzene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D0452-25G D0452-5G
TCIAD0452-25GEA 61 EUR
TCIAD0452-25G TCIAD0452-5G
1,2-Diethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Diethoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
MDL Number: MFCD00015143
CAS Number: 2050-46-6
EINECS: 218-089-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&vid=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR