(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈O Punto di ebollizione: 115°C |
MDL Number:
MFCD00021860 CAS Number: 4187-87-5 EINECS: 224-064-6 |
|
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |