Stampa…
Idrochinone etere monometilico ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Metossifenolo, Mechinolo
M0123-25G M0123-500G M0123-100G
TCIAM0123-25GEA 16 EUR
TCIAM0123-25G TCIAM0123-500G TCIAM0123-100G
Idrochinone etere monometilico ≥99.0% (by GC)
Idrochinone etere monometilico
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124.14 g/mol
Punto di ebollizione: 243°C
Flash Pt: 128
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002332
CAS Number: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa001b37accac1817252cecb826f0275cc1e125&vid=544ecda4328ea1407dc09a47267988f8c3428d73&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C