Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
E0494-25G E0494-5G
TCIAE0494-25GEA 220 EUR
TCIAE0494-25G TCIAE0494-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
Peso molecolare: 260,24 g/mol
Punto di ebollizione: 671°C
Punto di fusione: –10°C
MDL Number: MFCD00210008
CAS Number: 145022-44-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc49338adbdb7a363ff593c70268bb7db53d726&vid=1bc49338adbdb7a363ff593c70268bb7db53d726&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %