Stampa…

1-Benzyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

B1027-25ML B1027-500ML
TCIAB1027-25MLEA 22 EUR
TCIAB1027-25ML TCIAB1027-500ML
1-Benzyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzyl-4-piperidone
Formula: C₁₂H₁₅NO
Punto di ebollizione: 158°C
Flash Pt: 71°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006192
CAS Number: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&vid=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR