Trimethylsilyl isocyanate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₉NOSi Punto di ebollizione: 90°C Flash Pt: -2°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001993 CAS Number: 1118-02-1 EINECS: 214-256-8 UN: 2478 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |