Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₆O₅ Punto di ebollizione: 166°C Flash Pt: 155°C |
MDL Number:
MFCD00009148 CAS Number: 87-13-8 EINECS: 201-725-7 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |