Stampa…
Methyl isobutyrate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
I0106-25ML I0106-500ML
TCIAI0106-25MLEA 16 EUR
TCIAI0106-25ML TCIAI0106-500ML
Methyl isobutyrate ≥99.0% (by GC)
Methyl isobutyrate
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Punto di fusione: –85°C
Flash Pt: 13°C
MDL Number: MFCD00008914
CAS Number: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&vid=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %