Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0113-25ML T0113-500ML T0113-100ML
TCIAT0113-25MLEA 16 EUR
TCIAT0113-25ML TCIAT0113-500ML TCIAT0113-100ML
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline ≥95.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di ebollizione: 251°C
Flash Pt: 113°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006693
CAS Number: 635-46-1
EINECS: 211-237-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=832cdada89b3cf8cff167e218bff97534a2868ad&vid=832cdada89b3cf8cff167e218bff97534a2868ad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 11.0 to 20.0 deg-C