Stampa…
Ossido di mesitile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Metilpent-3-en-2-one
M0069-25ML M0069-500ML
TCIAM0069-25MLEA 16 EUR
TCIAM0069-25ML TCIAM0069-500ML
Ossido di mesitile ≥95.0% (by GC)
Ossido di mesitile
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Flash Pt: 27°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008900
CAS Number: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05908
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&vid=93580d427cfd75c86ffc70d8132be7d0b39ada45&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %