Stampa…
Guaiacolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Metossifenolo
M0121-25G M0121-500G
TCIAM0121-25GEA 19 EUR
TCIAM0121-25G TCIAM0121-500G
Guaiacolo ≥98.0% (by GC)
Guaiacolo
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124.14 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Flash Pt: 82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002185
CAS Number: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Merck Index: 14,04553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f516fcde314fb04777c33413bcc8c7af92fa090&vid=ff9544eee4966bddbc266b3dd9e068a2122cfaa3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency