Stampa…
4-Ethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
E0216-25G E0216-500G
TCIAE0216-25GEA 54 EUR
TCIAE0216-25G TCIAE0216-500G
4-Ethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
4-Ethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 121°C
Punto di fusione: 63…64 °C
MDL Number: MFCD00002334
CAS Number: 622-62-8
EINECS: 210-748-1
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency