Stampa…
2-Ethoxyphenol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
E0230-25G E0230-500G
TCIAE0230-25GEA 16 EUR
TCIAE0230-25G TCIAE0230-500G
2-Ethoxyphenol ≥99.0% (by GC)
2-Ethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: 28…29 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002187
CAS Number: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c6e50dde350844c2c513e567de2b6ea010c2c3&vid=6b3a4113d0dd93d2d2e6c0ef0b06c968e8382629&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %