Anisolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
A0492-25G
A0492-500G
TCIAA0492-25GEA
17
EUR
TCIAA0492-25G
TCIAA0492-500G
Anisolo ≥99.0% (by GC)
Anisolo
Formula:
C₇H₈O Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 154°C Punto di fusione: –37 °C Densità: 0,9961 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 51°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008354 CAS Number: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3,III Merck Index: 14,00669 |
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |