4-Nitrofenolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅NO₃ Punto di ebollizione: 279°C Punto di fusione: 110…114 °C Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007331 CAS Number: 100-02-7 EINECS: 202-811-7 UN: 1663 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06620 |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 112.0 to 116.0 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |
Transition interval (pH) | (very pale yellow)4.8 to 7.6 (yellow) |