Stampa…
3-Nitrofenolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: m-Nitrophenol
N0217-25G N0217-500G N0217-100G
TCIAN0217-25GEA 68 EUR
TCIAN0217-25G TCIAN0217-500G TCIAN0217-100G
3-Nitrofenolo ≥98.0% (by GC)
3-Nitrofenolo
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di ebollizione: 194°C
Punto di fusione: 94…95 °C
Densità: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007240
CAS Number: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46a401e4ed7bf9d922c7ec50491993cf1a2e8ed&vid=0eaeae931b4a0bf33063d63ca71c9e506fc7d3ae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency