2-Nitroanisolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
N0125-25G
N0125-500G
TCIAN0125-25GEA
16
EUR
TCIAN0125-25G
TCIAN0125-500G
2-Nitroanisolo ≥98.0% (by GC)
2-Nitroanisolo
Formula:
C₇H₇NO₃ Peso molecolare: 153,14 g/mol Punto di ebollizione: 273°C Punto di fusione: 9 °C Densità: 1,254 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 124°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007096 CAS Number: 91-23-6 EINECS: 202-052-1 UN: 2730 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06584 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...