Stampa…
1,4-Dinitrobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0819-5G D0819-25G
TCIAD0819-5GEA 34 EUR
TCIAD0819-5G TCIAD0819-25G
1,4-Dinitrobenzene ≥99.0% (by GC)
1,4-Dinitrobenzene
Formula: C₆H₄N₂O₄
Peso molecolare: 168.11 g/mol
Punto di ebollizione: 299
Punto di fusione: 172
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007314
CAS Number: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&vid=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity