N-Metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
M0147-25G
M0147-500G
TCIAM0147-25GEA
19
EUR
TCIAM0147-25G
TCIAM0147-500G
N-Metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Metilanilina
Formula:
C₇H₉N Peso molecolare: 107,16 g/mol Punto di ebollizione: 196°C Punto di fusione: -57°C Densità: 0,989 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 83°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008283 CAS Number: 100-61-8 EINECS: 202-870-9 UN: 2294 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,06019 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...