N-Etilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Ethyl-N-phenylamine
E0059-25ML
E0059-500ML
TCIAE0059-25MLEA
16
EUR
TCIAE0059-25ML
TCIAE0059-500ML
N-Etilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N-Etilanilina
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 204°C Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 91°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009025 CAS Number: 103-69-5 EINECS: 203-135-5 UN: 2272 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03764 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |