Stampa…

N-Isopropylaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

I0384-25ML I0384-500ML I0384-100ML
TCIAI0384-25MLEA 16 EUR
TCIAI0384-25ML TCIAI0384-500ML TCIAI0384-100ML
N-Isopropylaniline ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N-Isopropylaniline
Formula: C₆H₅NHCH(CH₃)₂
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 213°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 88°C
MDL Number: MFCD00026347
CAS Number: 768-52-5
EINECS: 212-196-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ed761989d1dbcd0b4227b052310f78e7a565a4&vid=677ebe59856f81ca00fb3aeb17cab711517621c4&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR