3,4,5-Trimethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃NO₃ Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 110…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008393 CAS Number: 24313-88-0 EINECS: 246-154-4 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |