Stampa…
3,4-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1485-25G D1485-500G
TCIAD1485-25GEA 62 EUR
TCIAD1485-25G TCIAD1485-500G
3,4-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: 85…88 °C
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008394
CAS Number: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3e96c2b8a20e041cf6a44653108d92b5074a3b1&vid=e4a94589cccce0b6306f499e50d93f8c197a80f6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C